Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 10205100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10205100 500 g Plastflaske 500g
10467720 1 kg Plastflaske 1kg
10347120 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10649623 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10205100 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 140505000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99+%, C4H11NO3, CAS-nummer-77-86-1, 2-amino-2-hydroxymethylpropan-1,3-diol, tham, tris, trisamin, trisbase, tris-buffer, trishydroxymethylaminomethan, trizma, trometamol, trometamin, 2,5kg | CAS: 77-86-1 | C4H11NR.3 | 121,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbans (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette), (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette) ved 0 nm, 0,2 maks. ved 290 nm
Smeltepunkt >168,5 °C
Farve Hvid
pH 10,0 til 11,5 (5 % vandig opl.)
Kogepunkt 219,0 °C til 220,0 °C (10,0 mmHg)
Antændelsesrest 0,1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C4H11NO3
Lineær formel (HOCH2)3CNH2
Mængde 500 g
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 550 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 79,1 g/L ethylenglycol – 26 g/L methanol (25 °C), 22 g/L 95 % ethanol – 14 g/L dmf (25 °C), 2 g/L acetone – 0,5 g/L ethylacetat (25 °C), 0,05 g/L kloroform – <0,05 g/L ccl4 (25 °C)
Molekylvægt (g/mol) 121.14
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99+%
Grad Biokemi
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks