Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99,85%, til molekylærbiologi, DNAse, RNAse og Pro
Artikelnummer. 10076013 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Unit Size:
1kg
5kg
Product Code. 10076013
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327360050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.14
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Navn note For molecular biology
Absorbans (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.03 max. at 260nm
Smeltepunkt >168.5°C
Farve Hvid
pH 10.0 to 11.7 (5% soln. at 25°C)
Kogepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.85%
Emballage Plast tromle
Lineær formel (HOCH2)3CNH2
Mængde 5 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear and free of haze
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99.85%
Grad Molekylær biologi
Uopløseligt stof 0.0005% max
Fysisk form Krystallinsk pulver