Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99,8%, til analyse, biokemisk kvalitet
Artikelnummer. 10531974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
Artikelnummer. 10531974
Brand: Thermo Scientific Chemicals 167620051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.14
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbans (40% aq. soln.) (1 cm cell) (10% aq. soln.) (1 cm cell), (10% aq. soln.) (1 cm cell) (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm, 0.2 max. at 290nm
Smeltepunkt >168.5°C
Farve Brun til hvid
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Kogepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.8%
Emballage Plast tromle
Lineær formel (HOCH2)3CNH2
Mængde 5 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Opløselighedsinformation Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99.8%
Grad Analyse
Fysisk form Pulver