Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99,8%, til analyse, biokemisk kvalitet
Artikelnummer. 10032210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10032210 1 kg Plastflaske 1kg
10513921 100 g Plastflaske 100g
10531974 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10032210 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 167620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1582.11 DKK
    1423.65 DKK / 1kg
    Spare 158.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NR.3 | 121,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.14
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbans (40 % vandig opl.) (1 cm celle) (10 % vandig opl.) (1 cm celle), (10 % vandig opl.) (1 cm celle) (40 % vandig opl.) (1 cm celle) ved 0 nm, 0,1 maks. ved 260 nm, 0,1 maks. ved 280 nm, 0,2 maks. ved 290 nm
Smeltepunkt >168,5 °C
Farve Brun til hvid
pH 10,0 til 11,5 (5 % vandig opl.)
Kogepunkt 219,0 °C til 220,0 °C (10,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.8%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HOCH2)3CNH2
Mængde 1 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 550 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 79,1 g/L ethylenglycol - 26 g/L methanol (25 °C), 22 g/L 95% ethanol - 14 g/L dmf (25 °C), 2 g/L acetone - 0,5 g/L ethylacetat (25 °C), 0,05 g/L kloroform - <0,05 g/L ccl4 (25 °C)
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99.8%
Grad Analyse
Fysisk form Pulver