Få mere at vide
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, ACS reagent
Artikelnummer. p-209362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10731072
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Absorbans 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbansbetingelser (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Smeltepunkt >168.5°C
Kogepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.8%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel (HOCH2)3CNH2
Emballage Plastflaske
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99.8%
Grad ACS-reagens