Få mere at vide
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99,8 %, ACS-reagens
Artikelnummer. 11985281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985281 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10731072 100 g Plastflaske 100g
10424521 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11985281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424570025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2903.03 DKK
    2611.65 DKK / 2.5kg
    Spare 291.38 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Absorbans 0,2 maks. ved 290 nm, (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette), (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette) ved 0 nm
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbansbetingelser (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette)
Smeltepunkt >168,5 °C
Kogepunkt 219,0 °C til 220,0 °C (10,0 mmHg)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99.8%
Infrarødt spektrum Autentisk
Lineær formel (HOCH2)3CNH2
Emballage Plastflaske
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 550 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 79,1 g/L ethylenglycol - 26 g/L methanol (25 °C), 22 g/L 95% ethanol - 14 g/L dmf (25 °C), 2 g/L acetone - 0,5 g/L ethylacetat (25 °C), 0,05 g/L kloroform - <0,05 g/L ccl4 (25 °C)
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99.8%
Grad ACS-reagens