Tekniske data
| Absorbans | 0,2 maks. ved 290 nm, (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette), (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette) ved 0 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| Absorbansbetingelser | (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette) |
| Smeltepunkt | >168,5 °C |
| Kogepunkt | 219,0 °C til 220,0 °C (10,0 mmHg) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |