Få mere at vide
TRIS Hydrochlorid, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518254 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518254 5 kg Polyspand Hver
15508254 500 g Poly flaske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15518254 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 410306
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til væskekromatografi og molekylærbiologiapplikationer; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS Hydrochloride
Emballage Polyspand
Mængde 5 kg
Formel vægt 157.6
Grad Ultrapure Bioreagens