Få mere at vide
Tris-hydrochlorid (små hvide flager/molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-29016
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10316893
Brand: Fisher BioReagents BP153500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til elektroforese, molekylærbiologi og cellekulturapplikationer
Tris Hydrochloride er et buffermedium til elektroforese, molekylærbiologi og cellekulturapplikationer. Den kan kombineres med Tris Base for at forenkle Tris-buffertilberedning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Absorbans 0.05 max. (1M solution) at 280nm
Kemisk navn eller materiale Tris Hydrochloride
Smeltepunkt 150°C
Farve Hvid
pH 3.5 to 5.0
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Analyseprocentområde ≥99 %
Identifikation Pass Test
Lineær formel H2NC(CH2OH)3·HCl
Emballage Poly flaske
Protease Protease free
Formel vægt 157.6
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.