Få mere at vide
Tris-hydrochlorid (små hvide flager/molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Til elektroforese, molekylærbiologi og cellekulturapplikationer
Tris Hydrochloride er et buffermedium til elektroforese, molekylærbiologi og cellekulturapplikationer. Den kan kombineres med Tris Base for at forenkle Tris-buffertilberedning.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0,05 max. (1M opløsning) ved 280 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Tris Hydrochloride |
| Smeltepunkt | 150 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 3,5 til 5,0 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| DNase | DNase fri |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Analyseprocentområde | ≥99 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tris hydrochloride
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.