Få mere at vide
Tris-hydrochlorid, 1 M opløsning (pH 8,0/mol biol.), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Tris-hydrochlorid, 1 M opløsning (pH 8,0/mol biol.)
Tris er en bufferkomponent i molekylærbiologi, vævskultur og elektroforeseprocedurer. Disse 1M opløsninger af Tris Hydrochloride ved pH 8,0 giver praktiske og højt oprensede opløsninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris Hydrochloride |
| Navn note | 1M-opløsning, pH 8,0 |
| Farve | Ikke udpeget |
| Koncentration | 0,96 til 1,04 M |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| DNase | DNase fri |
| Gennemfiltreret | Filtreret gennem et 0,2 mikron filter. |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Vis mere |