Få mere at vide
Tris-hydrochlorid, 1 M opløsning (pH 7,0/mol biol.), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-29023
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10274773
Brand: Fisher BioReagents BP1756100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Tris-hydrochlorid, 1 M opløsning (pH 7,0/mol. biol.)
Tris er en bufferkomponent i molekylærbiologi, vævskultur og elektroforeseprocedurer. Disse 1M opløsninger af Tris Hydrochloride ved pH 7,0 giver praktiske og højt oprensede opløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris Hydrochloride
Navn note 1M Solution, pH 7.0
Farve Ikke udpeget
Koncentration 0.96 to 1.04 M
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Identifikation Pass Test
Emballage Poly flaske
Protease Protease free
Grad Molekylær biologi