Få mere at vide
Tris-hydrochlorid, 1 M opløsning (pH 7,0/mol biol.), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10274773
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274773 100 mL Poly flaske 100ml
10543145 500 mL Poly flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274773 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1756100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 77-86-1 | Molekylformel: C4H11NO3 | Molekylvægt: 121,136 g/mol
Tris hydrochlorid, 1M opløsning (pH 7,0/mol. Biol.)
Tris er en bufferkomponent i molekylærbiologi, vævskultur og elektroforeseprocedurer. Disse 1M-opløsninger af Trishydrochlorid ved pH 7,0 giver praktiske og højt rensede opløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1 , 1185-53-1 , 7732-18-5
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris Hydrochloride
Navn note 1M-opløsning, pH 7,0
Farve Ikke udpeget
Koncentration 0,96 til 1,04 M
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Poly flaske
Protease Protease fri
Grad Molekylær biologi