Få mere at vide
Tris-HCl, 1 M opløsning, pH 8,0, Molekylær Biologisk Grad, Ultrapure , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082836 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
Artikelnummer. 15893661
Brand: Thermo Scientific J22638.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-HCl
Koncentration 1 M
pH 8
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Emballage Nalgene flaske
Formel vægt 157.6
Grad Molekylær biologi