Få mere at vide
Tris-HCl, 1M opløsning, pH 8,0, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15893661 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15893661 100 mL Nalgene flaske 100ml
15835398 500 mL Nalgene flaske 500ml
15855478 1 L Nalgene flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15893661 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J22638.AE
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-HCl
Koncentration 1 M
pH 8
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Emballage Nalgene flaske
Formel vægt 157.6
Grad Molekylær biologi