Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-glycin-SDS-løbebuffer (10X), pH 8,3
Artikelnummer. p-7076557
Mængde:
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15493669
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61006.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TRIS-glycin-SDS-løbebuffer (10X), velegnet til proteingelanalyse, bruges i flere forskningsområder, herunder biokemi, molekylærbiologi, cellebiologi og immunologi.
Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X) bruges som elektroforesebuffer under stabling og opløsningsprocessen for natriumdodecylsulfat - polyacrylamidgelelektroforese (SDS-PAGE). Den er ideel til proteingelanalyse i biokemiske, molekylærbiologiske, cellebiologiske og immunologiske forskningsstudier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•TRIS-glycin-SDS-løbebuffer (10X), er den mest almindeligt anvendte buffer til natriumdodecylsulfat-polyacrylamidgelelektroforese (SDS-PAGE) af proteiner
Anvendelse
•Denne løsning er den mest almindeligt anvendte buffer til proteingelanalyse i flere forskningsundersøgelser
• Det bruges også til at blokere membraner med 5 % fedtfri tørmælk til western blotting
• TRIS-glycin-SDS-løbebuffer bruges almindeligvis som både anodebuffer og katodebuffer
• Brugen af SDS i bufferen hjælper med at holde proteinerne lineære. Glycin er en aminosyre, hvis ladningstilstand spiller en vigtig rolle i stablegelen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS-glycine-SDS running buffer (10X)
pH 8.5
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation It is soluble in water.