Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-glycin-SDS-løbebuffer (10X), pH 8,3
Beskrivelse
Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X) bruges som elektroforesebuffer under stabling og opløsningsprocessen for natriumdodecylsulfat - polyacrylamidgelelektroforese (SDS-PAGE). Den er ideel til proteingelanalyse i biokemiske, molekylærbiologiske, cellebiologiske og immunologiske forskningsstudier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•TRIS-glycin-SDS-løbebuffer (10X), er den mest almindeligt anvendte buffer til natriumdodecylsulfat-polyacrylamidgelelektroforese (SDS-PAGE) af proteiner
Anvendelse
•Denne løsning er den mest almindeligt anvendte buffer til proteingelanalyse i flere forskningsundersøgelser
• Det bruges også til at blokere membraner med 5 % fedtfri tørmælk til western blotting
• TRIS-glycin-SDS-løbebuffer bruges almindeligvis som både anodebuffer og katodebuffer
• Brugen af SDS i bufferen hjælper med at holde proteinerne lineære. Glycin er en aminosyre, hvis ladningstilstand spiller en vigtig rolle i stablegelen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TRIS-glycine-SDS running buffer (10X) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2 l |
| Emballage | Plastflaske |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |