Få mere at vide
Tris-Glycin-SDS, 10X opløsning (elektroforese), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-29189
Mængde:
1 l
4 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 10051653
Brand: Fisher BioReagents BP13411
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tris-Glycin-SDS, 10X opløsning (elektroforese)
Tris-Glycin-SDS er almindeligt anvendt som en buffer i SDS-PAGE af proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Glycine-SDS
Navn note 10X Solution
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Farve Ikke udpeget
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Identifikation Pass Test
Emballage Nalgene Poly flaske
Protease Protease free
Synonym TG-SDS
Grad Elektroforese
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M Tris Base, 1.92M Glycine, and 1.0% (w/v) SDS.