Få mere at vide
Tris-Glycin-SDS, 10X opløsning (elektroforese), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10102823
Skift visning
Mængde:
1 l
4 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10102823 4 l Poly TERNING 4 L
10051653 1 l Nalgene Poly flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10102823 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP13414
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1
Tris-Glycin-SDS, 10X opløsning (elektroforese)
Tris-Glycin-SDS er almindeligt anvendt som en buffer i SDS-PAGE af proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Glycine-SDS
Navn note 10X-løsning
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Farve Ikke udpeget
Fysisk form Væske
Mængde 4 l
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Poly TERNING
Protease Protease fri
Synonym TG-SDS
Grad Elektroforese
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M Tris Base, 1.92M Glycine, and 1.0% (w/v) SDS.