Få mere at vide
Tris-Glycine-SDS, 10X Powder (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10061653
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10061653
Brand: Fisher BioReagents BP13421
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tris-Glycine-SDS is commonly used as a buffer in SDS-PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Glycine-SDS
Navn note 10X Powder
CAS 77-86-1, 56-40-6, 151-21-3
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 1 pakke
Emballage Foil Pack
Protease Protease free
Grad Electrophoresis
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris Glycine SDS 10X Powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.