Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-glycin nativ prøvebuffer (4X), pH 8,6
Artikelnummer. 15414359
Mængde:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Artikelnummer. 15414359
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61864.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til forberedelse af proteinprøver til nativ gelelektroforese
Til forberedelse af proteinprøver til nativ gelelektroforese
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sample Loading Buffer
Farve Blå
Koncentration 4X
Til brug med (applikation) Forberedelse af proteinprøver til nativ gelelektroforese
pH 8.6
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL