Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-glycin nativ prøvebuffer (4X), pH 8,6
Mængde:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Beskrivelse
Til forberedelse af proteinprøver til nativ gelelektroforese
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Koncentration | 4X |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af proteinprøver til nativ gelelektroforese |
| pH | 8.6 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 mL |