Få mere at vide
Tris-Glycin, 1X opløsning (elektroforese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11443024
Skift visning
Mængde:
20 l
Pakningsstørrelse:
20 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443024 20 l 20 L
1 options
Artikelnummer. 11443024 Leverandør Fisher Bioreagents Leverandørnr. BP243920
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Tris-Glycin er almindeligt anvendt som en buffer i nativ polyacrylamidgelelektroforese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Glycine
Navn note 1X-løsning
CAS 56-40-6, 77-86-1, 7732-18-5
pH 8,3 til 8,5 (1 gang sol)
Mængde 20 l
DNase Ikke fundet
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Poly TERNING
Protease Ikke opdaget
Grad Elektroforese