Få mere at vide
Tris-Glycin, 10X opløsning (elektroforese), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-29209
Mængde:
1 l
4 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 10746834
Brand: Fisher BioReagents BP13061
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tris-Glycin er almindeligt anvendt som en buffer i nativ polyacrylamidgelelektroforese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Glycine
Navn note 10X Solution
Farve Ikke udpeget
CAS 77-86-1, 56-40-6
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Emballage Nalgene Poly flaske
Protease Protease free
Synonym TG
Grad Elektroforese
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components: Tris (2-3%) and Glycine (13-14%).
0.25M Tris Base and 1.92M Glycine.