Få mere at vide
Tris(ethylendiamin)rhodium(III)chloridtrihydrat, Rh 23,2%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316068
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316068 0.5 g 0.5g
11336068 1 g 1g
11326068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010553.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15004-86-1 | C6H30Cl3N6O3Rh | 443.60 g/mol
Anvendes som precursor for understøttet RH-katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15004-86-1
Molekylær formel C6H30Cl3N6O3Rh
Molekylvægt (g/mol) 443.60
MDL nummer MFCD00149661
InChI nøgle HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III)
IUPAC navn rhodium(3+)tris(ethan-1,2-diamin)trihydrattrichlorid
SMIL O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3].NCCN.NCCN.NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
Smeltepunkt 280°C (decomposition)
Farve Hvid
Lineær formel Rh(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3H2O
Mængde 0.5 g
Formel vægt 443.61 (389.56 Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 23.2%
Fysisk form Crystalline/Fused Lump, Crystals Fuse Over Time