Få mere at vide
Tris(ethylendiamin)kobolt(III) chloridtrihydrat
Artikelnummer. 11493427
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493427 10 g 10g
11403437 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17211.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14883-80-8 | C6H30Cl3CoN6O3 | 399,628 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14883-80-8
Molekylær formel C6H30Cl3CoN6O3
Molekylvægt (g/mol) 399.628
MDL nummer MFCD00211318
InChI nøgle WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride
PubChem CID 73995044
IUPAC navn cobalt(3+);ethan-1,2-diamin;trichlorid;trihydrat
SMIL C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Mængde 10 g
Formel vægt 399,64 (345,59 Vandfri)