Få mere at vide
Tris(ethylendiamin)cobaltchloridtrihydrat, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (Argentometri) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Formel vægt | 399.64 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .