Få mere at vide
Tris(ethylendiamin)cobaltchloridtrihydrat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15510604 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15510604 5 g 5g
15520604 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15510604 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458960050
Kemiske identifikatorer
CAS 14883-80-8
Molekylær formel C6H24Cl3CoN6·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 399.64
InChI nøgle WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride
PubChem CID 73995044
IUPAC navn cobalt(3+);ethan-1,2-diamin;trichlorid;trihydrat
SMIL C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 399.64
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.