Få mere at vide
Tris(ethylenediamine)chromium(III) chloride hemiheptahydrate
Artikelnummer. 11460510
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460510 100 g 100g
11392648 1 g 1g
11302658 5 g 5g
11312658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11460510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 024127.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16165-32-5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16165-32-5
MDL nummer MFCD00150160
Synonym Trichlorotris(ethylenediamine)chromium(III)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(ethylenediamine)chromium(III) chloride hemiheptahydrate
Farve Gul til Orange
Lineær formel Cr(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3.5H2O
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 401.71 (338.65 Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk