Få mere at vide
Tris(ethylenediamine)chromium(III) chloride hemiheptahydrate
Artikelnummer. 11302658
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302658 5 g 5g
11392648 1 g 1g
11312658 25 g 25g
11460510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11302658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 024127.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16165-32-5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16165-32-5
MDL nummer MFCD00150160
Synonym Trichlorotris(ethylenediamine)chromium(III)
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Tris(ethylenediamine)chromium(III) chloride hemiheptahydrate
Farve Gul til Orange
Lineær formel Cr(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3.5H2O
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 401.71 (338.65 Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.