Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris EDTA-buffer, til molekylærbiologi, DNAse, RNAse, proteasefri klar til brug, pH 8.0
Artikelnummer. 10586441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
10586441 500 mL
1 options
Artikelnummer. 10586441 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327345000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 38641-82-6 | C14H27N3O11 | 413.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelerings-/komplekseringsreagens, pH-buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris EDTA buffer
Navn note pH 8.0
CAS 38641-82-6
Farve Farveløs
pH 7.9 to 8.1 (25°C)
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Molekylær formel C14H27N3O11
MDL nummer MFCD00236359
Emballage HDPE flaske
Beilstein 04, 303
Merck Index 14, 9772
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
InChI nøgle VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC navn 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)eddikesyre; 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 413.38
PubChem CID 16218629
Grad Molekylær biologi