Få mere at vide
TE-buffer, Tris-EDTA, 1X opløsning, pH 7,4, molekylærbiologi, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10021703
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
Emballage:
Nalgene polyflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10021703 100 ml Poly flaske 100ml
10031703 500 ml Poly flaske 500ml
30117567 1 l Nalgene polyflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10021703 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2476100
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tris-EDTA (TE) bruges rutinemæssigt til at suspendere nukleinsyreprøver.
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge færdiglavede Fisher BioReagents 1X TE bufferopløsning
  • Eliminerer besværet med fortynding eller at vente på, at pulveret er opløst
  • 1X opløsning indeholder 10 mM tris og 1 mM EDTA
  • Filtreret gennem et 5 mikron filter og autoklaveret
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • TE-buffer bruges rutinemæssigt til resuspendering af nukleinsyreprøver
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
Oversigt over nødsituationer: Kan forårsage irritation af øjne, hud og luftveje. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke støv. Indånd ikke dampe eller sprøjtetåge. Vask straks af med sæbe og rigeligt vand og fjern alt forurenet tøj og sko. Få lægehjælp. Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Få lægehjælp. Fjern fra eksponering, læg dig ned. Flyt til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er besværlig, giv ilt. Hvis du ikke trækker vejret, giv kunstigt åndedræt. Hvis du ikke trækker vejret, giv kunstigt åndedræt. Få lægehjælp.
NFPA:
  • Sundhed: 1
  • Antændelighed: 0
  • Ustabilitet: 0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-EDTA
Navn note 1X Solution, pH 7.4
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Farve Farveløs
pH 7.4 to 8.1
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 5-mikron filter.
Emballage Poly flaske
Protease Protease free
Synonym TE
Grad Molekylær biologi