Få mere at vide
TE Buffer, Tris-EDTA, 100X Powder, pH 8.0, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10511255
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10511255
Brand: Fisher BioReagents BP13391
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Save time and simplify your preparation of buffer concentrate by using Fisher BioReagents 100X TE powder - simply add pure water
  • Each pack contains the correct amount of pre-weighed powder to make 1L of 100X TE buffer containing 1.0 M tris and 0.1M EDTA
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • TE buffer is routinely used for resuspending nucleic acid samples
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-EDTA
Navn note 100X Powder
CAS 77-86-1, 60-00-4
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 1 pakke
DNase DNase free
Emballage Foil Pack
Protease Protease free
Synonym TE
Opløselighedsinformation Soluble in water
Grad Molecular Biology
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris EDTA 100X Powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.