Få mere at vide
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amin, 95%
Artikelnummer. 10753691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753691 100 mL Glasflaske 100ml
10512521 25 mL Glasflaske 25ml
10465675 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124851000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 70384-51-9 | C15H33NR.6 | 323,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70384-51-9
Molekylær formel C15H33NO6
Molekylvægt (g/mol) 323.42
MDL nummer MFCD00010748
InChI nøgle XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC navn 2-(2-methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin
SMIL COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Farve Brun til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 330,0 °C
Flammepunkt 162 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Brydningsindeks 1,4466 til 1,4486
Mængde 100 mL
Fieser 15,356; 16,373
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, ether, toluen og cyclohexan
Formel vægt 323.42
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske