Få mere at vide
Tris(dimethylamino)aluminium-dimer
Artikelnummer. 11349328
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349328 5 g 5g
11329328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043237.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Fremstilling af aluminiumnitrider | CAS: 32093-39-3 | C12H36Al2N6 | 318,425 g/mol
Fremstilling af aluminiumnitrider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32093-39-3
Molekylær formel C12H36Al2N6
Molekylvægt (g/mol) 318.425
MDL nummer MFCD00269811
InChI nøgle JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
PubChem CID 16688802
IUPAC navn N-[bis(dimethylamino)alumanyl]-N-methylmethanamin
SMIL CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (dimethylamino)aluminum dimer
Smeltepunkt 87 °C til 89 °C
Farve Brun til hvid
Tæthed 0.865 g/mL
Kogepunkt 90 °C (0,05 mmHg) (sublimering)
Flammepunkt 21 °C (70 °F)
Lineær formel Al2[N(CH3)2]6
Mængde 5 g
FN nummer UN3131
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 318.42
Fysisk form Pulver