Få mere at vide
Tris(dimethylamino)aluminium-dimer
Artikelnummer. 11329328
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329328 1 g 1g
11349328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043237.03
 Begrænset vare
På lager
Fremstilling af aluminiumnitrider | CAS: 32093-39-3 | C12H36Al2N6 | 318,425 g/mol
Fremstilling af aluminiumnitrider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32093-39-3
Molekylær formel C12H36Al2N6
Molekylvægt (g/mol) 318.425
MDL nummer MFCD00269811
InChI nøgle JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
PubChem CID 16688802
IUPAC navn N-[bis(dimethylamino)alumanyl]-N-methylmethanamin
SMIL CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (dimethylamino)aluminum dimer
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Farve Brun til hvid
Tæthed 0.865 g/mL
Kogepunkt 90°C (0.05 mmHg)(sublimation)
Flammepunkt 21°C (70°F)
Lineær formel Al2[N(CH3)2]6
Mængde 1 g
FN nummer UN3131
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 318.42
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H280-Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.