Få mere at vide
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium, TRC
Artikelnummer. 30010814
Skift visning
Mængde:
250 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010814 250 mg
30005781 25 g
30006868 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT876335250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51364-51-3
Molekylær formel 3 C17 H14 O . 2 Pd
Molekylvægt (g/mol) 915.72
Synonym (all-E)-Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]di-palladium, (E,E)-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one Palladium Complex, Tris(dibenzylideneacetonyl)bis-palladium, Tris[(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]dipalladium, Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium, tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium [Pd2(dba)3]
IUPAC navn (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium
SMIL [Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)\C=C\c6ccccc6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
Formel vægt 914.1204
Procent renhed >95%