Få mere at vide
Tris(dibenzoylmethan)mono(phenanthrolin)europium(III)
Artikelnummer. 11399668
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399668 0.5 g 0.5g
11389668 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044175.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Som en organisk rødlysudsender | CAS: 17904-83-5 | C57H44EuN2O6 | 1004,951 g/mol
Som en organisk rød lysudsender
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17904-83-5
Molekylær formel C57H44EuN2O6
Molekylvægt (g/mol) 1004.951
MDL nummer MFCD01321202
InChI nøgle DYKOLWWJTALFFU-RWBKAWJDSA-N
Synonym eu dbm 3 phen, tris dibenzoylmethane mono phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane mono 1,10-phenanthroline europium lll, europium iii tris 1,3-diphenyl-1,3-propanedionato mono 1,10-phenanthroline, 2e-3-bis 1e-3-oxo-1,3-diphenylprop-1-en-1-yl oxy europio oxy-1,3-diphenylprop-2-en-1-one; phen
PubChem CID 14205791
IUPAC navn europium;(E)-3-hydroxy-1,3-diphenylprop-2-en-1-on;1,10-phenanthrolin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[Eu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (dibenzoylmethane)mono (phenanthroline)europium (III)
Smeltepunkt 172 °C til 173 °C
Mængde 0.5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i dichloromethan, THF
Formel vægt 1001.93
Fysisk form Pulver