Få mere at vide
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III), 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342428
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342428 2 g 2g
11332428 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014478.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1294-07-1 | C15H15Y | 284.191 g/mol
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1294-07-1
Molekylær formel C15H15Y
Molekylvægt (g/mol) 284.191
MDL nummer MFCD00058706
InChI nøgle IUJOPJIXAVSZIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium 3+ ion tris cyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 22481132
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;yttrium(3+)
SMIL C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
Smeltepunkt 295°C
Kogepunkt 200°C (sublimation)(vacuum)
Assay Procent Noter (REO)
Emballage Ampul
Mængde 2 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 284.2
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver