Få mere at vide
Tris(cyclopentadienyl)holmium(III), 98%
Artikelnummer. 11418400
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418400 5 g 5g
11408400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044302.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1272-22-6 | C15H15Ho | 360.215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1272-22-6
Molekylær formel C15H15Ho
Molekylvægt (g/mol) 360.215
MDL nummer MFCD03427140
InChI nøgle ZZSQGMHUOVLCBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris cyclopentadienyl holmium, acmc-1bt45, holmium,tris h5-2,4-cyclopentadien-1-yl, tris, c5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl holmium, tris cyclopenta-1,3-dien-1-yl holmium
PubChem CID 21115617
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien; holmium(3+)
SMIL C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Ho+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (cyclopentadienyl)holmium (III)
Smeltepunkt 295°C
Kogepunkt 230°C (sublimation)(vac.)
Emballage Ampul
Mængde 5 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 360.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk