Få mere at vide
Tris(cyclopentadienyl)erbium(III), 99% (99.9%-Er) (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367189
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11367189
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27389.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39330-74-0
Molekylær formel C15H18Er+3
Molekylvægt (g/mol) 365.568
MDL nummer MFCD00145475
InChI nøgle WEZXZKINGCWZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium 3+ ion tris cyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 44153880
IUPAC navn cyclopenta-1,3-diene;erbium(3+)
SMIL C1C=CC=C1.C1C=CC=C1.C1C=CC=C1.[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(cyclopentadienyl)erbium(III)
Navn note (REO)
Smeltepunkt 287°C
Assay Procent Noter (99.9%-Er)
Mængde 1 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 362.54
Procent renhed 99%
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.