Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 20X) pH 7,4
Artikelnummer. 15413579
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413579 1 L 1 L
15423579 2 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413579 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60877.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    689.65 DKK
    578.65 DKK / 1 L
    Spare 111.00 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Tris bufret saltvand (TBS ) er en pH-stabiliserende opløsning, der anvendes til western blot og ELISA procedurer. Det bruges som en praktisk forberedt buffer til brug i forskellige applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris bufret saltvand (TBS ) er en pH-stabiliserende opløsning, der anvendes til western blot og ELISA procedurer. Det bruges som en praktisk forberedt buffer til brug i forskellige applikationer.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Indeholder: 0,5 M Tris, 54 mM KCl og 2,74 M NaCl, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00132476
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS-buffered saline
Koncentration 20X
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.