Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS , 20X), med 2 % Tween 20
Artikelnummer. 15493269
Skift visning
Mængde:
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15493269 1 l
15403279 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493269 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60497.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1173.00 DKK
    960.65 DKK / 1 L
    Spare 212.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
TRIS-pufret saltvand (TBS , 20X), med 2% Tween 20 bruges som en vaskebuffer og til prøveforberedelse i generelle immunoassay-applikationer reducerer Tween 20 uspecifik binding og protein:protein-interaktioner.TBS bruges ofte til fortynding af sekundære antistoffer eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 bruges ofte til vasketrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TRIS-bufret saltvand (TBS , 20X), med 2% Tween 20 bruges som en vaskebuffer og til prøveforberedelse i generelle immunoassay-applikationer reducerer Tween 20 uspecifik binding og protein:protein-interaktioner.TBS bruges ofte til fortynding af sekundære antistoffer eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 bruges ofte til vasketrin.
Opløselighed Det
er opløseligt i vand.
Bemærkninger
1,0 M Tris-HCl, 3,0 M NaCl, pH 7,4± 0,1 med 2,0 % Tween-20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBS
Koncentration 20X
Fysisk form Væske
Mængde 1 l