Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS , 20X), med 1 % Tween 20
Artikelnummer. 15460317
Mængde:
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
Artikelnummer. 15460317
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63682.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00678198
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS-buffered saline
Navn note with Tween 20
Koncentration 20X
Fysisk form Væske
Mængde 1 L