Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 10X) pH 7,6
Beskrivelse
TRIS-pufret saltvand (TBS , 10X) pH 7,6 anvendes som et stoffortyndingsmiddel, som en vaskebuffer i immunoassays, såsom enzym-linked immunosorbent assay. Det bruges i antistoffortynder i western blotting, prøvefortynder in vitro diagnostik, immunhistokemisk farvning og in situ hybridisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Blandbar med vand.
Bemærkninger
250 mM Tris, 27 mM kaliumchlorid, 1,37 M natriumchlorid, pH 7,6. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TRIS-buffered saline |
| Koncentration | 10X |
| pH | 7.6 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 4 L |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |