Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 10X) pH 7,4, for Western blot Artikelnummer.: 15430277
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 10X) pH 7,4, for Western blot
Artikelnummer. p-7042558
1 L, 1 L
Mængde:
1 L
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
4 L
Artikelnummer. 15430277
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62938.K2
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til Western blot vask
Til Western blot-vask.TRIS-pufret saltvand (TBS , 10X) bruges som en vaskebuffer til elektroder, alkalisk phosphatase og peroxidasekonjugater i dot blot-assay. Ydermere fungerer det som en pH-stabilisator, som muliggør vask uden afbrydelse af antistof-antigen-bindingsinteraktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser til Western blot-
vask.TRIS-pufret saltvand (TBS , 10X) bruges som en vaskebuffer til elektroder, alkalisk phosphatase og peroxidasekonjugater i dot blot-assay. Ydermere fungerer det som en pH-stabilisator, som muliggør vask uden afbrydelse af antistof-antigen-bindingsinteraktioner.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
500 mM Tris, 1,5 M NaCl, pH 7,4. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS-buffered saline
Navn note for Western blot
Koncentration 10X
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Miscible with water.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 10X) pH 7,4, for Western blot >