Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 10X) pH 7,4, for Western blot
Artikelnummer. 15440277
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440277 2 L 2 L
15430277 1 L 1 L
15450277 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440277 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62938.K3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.24 DKK
    859.65 DKK / 2 L
    Spare 95.59 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
For vask af vestlig blot | CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Til Western blot-vask.TRIS-pufret saltvand (TBS , 10X) bruges som en vaskebuffer til elektroder, alkalisk phosphatase og peroxidasekonjugater i dot blot-assay. Ydermere fungerer det som en pH-stabilisator, som muliggør vask uden afbrydelse af antistof-antigen-bindingsinteraktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser til Western blot-
vask.TRIS-pufret saltvand (TBS , 10X) bruges som en vaskebuffer til elektroder, alkalisk phosphatase og peroxidasekonjugater i dot blot-assay. Ydermere fungerer det som en pH-stabilisator, som muliggør vask uden afbrydelse af antistof-antigen-bindingsinteraktioner.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
500 mM Tris, 1,5 M NaCl, pH 7,4. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS-buffered saline
Navn note for Western blot
Koncentration 10X
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 2 L
Opløselighedsinformation Blandet med vand.