Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 10X) pH 7,4
Mængde:
1 L
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
Beskrivelse
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed
Opløselig i vand og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
250 mM Tris, 27 mM kaliumchlorid, 1,37 M natriumchlorid, pH 7,4.
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed
Opløselig i vand og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
250 mM Tris, 27 mM kaliumchlorid, 1,37 M natriumchlorid, pH 7,4.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TRIS-buffered saline |
| Koncentration | 10X |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Lugt | Odorless |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and organic solvents. |