Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 10X) pH 7,4
Artikelnummer. 15483479
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483479 4 L -
15463479 1 L 1 L
15473479 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483479 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60764.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1491.96 DKK
    1275.65 DKK / 4 L
    Spare 216.31 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed
Opløselig i vand og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
250 mM Tris, 27 mM kaliumchlorid, 1,37 M natriumchlorid, pH 7,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00132476
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS-buffered saline
Koncentration 10X
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 4 L
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler.