Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS , 10X), med 1 % Tween 20
Artikelnummer. 15480277
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480277 500 ml 500ml
15465249 1 l 1 L
15475249 2 l 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480277 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62955.AP
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1 | Molecular Formula: C4H11NO3 | Molecular Weight: 121.136 g/mol
TRIS-pufret saltvand (TBS , 20X), med 1 % Tween 20 bruges som en vaskebuffer og til prøveforberedelse i generelle immunoassay-applikationer reducerer Tween 20 uspecifik binding og protein: proteininteraktioner.TBS bruges ofte til fortynding af sekundære antistoffer eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 bruges ofte til vasketrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TRIS-bufret saltvand (TBS , 20X), med 1 % Tween 20 bruges som en vaskebuffer og til prøveforberedelse i generelle immunoassay-applikationer reducerer Tween 20 uspecifik binding og protein: proteininteraktioner.TBS bruges ofte til fortynding af sekundære antistoffer eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 bruges ofte til vasketrin.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1,37 M NaCl, pH 7,4, med 1 % Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS-buffered saline
Navn note med 1% Tween 20
CAS 77-86-1
Koncentration 10X
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Molekylær formel C4H11NO3
MDL nummer MFCD00678198
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754